Merck
344311
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,4-hexadien
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.20
Beilstein:
1733342
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
559 °F
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-14 °C (lit.)
Dichte
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Dimethyl-2,4-hexadien ist ein elektronenreiches Alken.[1] Es induziert die Fotodechlorierung von 9,10-Dichloranthracen und sein Mechanismus wurde untersucht.[2] Eine asymmetrische Cyclopropanierung von 2,5-Dimethyl-2,4-hexadien mit tert-Butyldiazoacetat, die durch den neuen Kupfer-Bisoxazolin-Komplex katalysiert wird, wurde beschrieben.[3] 2,5-Dimethyl-2,4-hexadien wurde in verschiedenen Lösungsmitteln als Singulettsauerstoff-Akzeptor untersucht.[4] Der Mechanismus der Additionsreaktion von aromatischen und aliphatischen Thiolen mit 2,5-Dimethyl-2,4-hexadien wurde untersucht.[5]
Anwendung
2,5-Dimethyl-2,4-hexadien kann bei der Synthese von (+)-trans-(1R,3R)-Chrysanthemsäuremethylester eingesetzt werden.[6]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maki Ohashi et al.
Organic letters, 10(13), 2741-2743 (2008-06-10)
The synthesis of monoalkylated propanedinitriles was achieved upon photoirradiation of MeCN/H(2)O solutions containing propanedinitrile (1; malononitrile) and electron-rich alkenes in the presence of lithium carbonate and a catalytic amount of 9-cyanophenanthrene or redox-type photosensitizers (electron-mediating photosensitizers), through regioselective anti-Markovnikov photochemical
Makoto Itagaki et al.
The Journal of organic chemistry, 70(8), 3292-3295 (2005-04-13)
Some new bisoxazoline ligands with an aryl group at the 4-position and gem-dimethyl groups at the 5-position on the oxazoline ring were prepared from arylglycines. Remarkable enhancement of the trans-selectivity (trans/cis = 87/13) and the enantioselectivity (96% ee for the
Organic sulfur compounds. VII. Some addition and co-oxidation reactions of thiols with 2, 5-dimethyl-2, 4-hexadiene.
Oswald AA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 27(7), 2439-2448 (1962)
J Saltiel et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 8(6), 856-867 (2009-06-06)
Photochemical formation of 9-chloroanthracene (MCA) from 9,10-dichloroanthracene (DCA) is observed in the presence of 2,5-dimethyl-2,4-hexadiene (DMH) in acetonitrile (AN). The mechanism of the reaction was investigated using kinetics, deuterium labeling, and quenching techniques. Contrary to conclusions in a recent publication
Interactions of singlet oxygen with 2, 5-dimethyl-2, 4-hexadiene in polar ano non-polar solvents evidence for a vinylog ene-reaction.
Gollnick K and Griesbeck A.
Tetrahedron, 40(17), 3235-3250 (1984)