Wichtige Dokumente
343935
4-Chlorbutyrylchlorid
technical grade, 95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Dampfdruck
3 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
824 °F
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChIKey
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?