Merck
343811
Sigma-Aldrich
Ethylenglycol-(OD)2
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
DOCH2CH2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
196-198 °C (lit.)
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Dichte
1.148 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]OCCO[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i3D,4D
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-NMQOAUCRSA-N
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)