Merck
342521
Sigma-Aldrich
3-Fluor-2-methylbenzaldehyd
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Anwendung
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)