342157
5-(Trifluormethoxy)-salicylaldehyd
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
82 °C/60 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
InChIKey
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-[(E)-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzylideneamino]-4-methylphenol
- (E)-2-((3-fluorophenylimino)methyl)-4-(trifluoromethoxy) phenol
- 2-[(E)-(naphthalen-2-ylimino) methyl]-4-(trifluoromethoxy) phenol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup