Merck
341649
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-3,5-diisopropylsalicylat Hydrat
Synonym(e):
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34CuO6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.09 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)