Merck
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorphenyl)ethylamin
97%
Synonym(e):
3-Chlorphenethylamin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChIKey
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)