Merck
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridin-3-carbonsäure
96%
Synonym(e):
5,6-Dichlor-nicotinsäure, 5,6-Dichlor-pyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.00
Beilstein:
383740
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.[1]
Anwendung
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)