Wichtige Dokumente
339997
(S)-(−)-Methyl-p-tolylsulfoxid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −145°, c = 2 in acetone
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m0/s1
InChIKey
FEVALTJSQBFLEU-JTQLQIEISA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Optically active β-disulfoxides by reacting with arenesulfinic esters via formation of α-sulfinylcarbanion.
- α-substituted N-hydroxylamines by treating with nitrones via preparation of (S)-(-)-methyl p-tolyl sulfoxide anion.
- 2-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-L-erythrose by one-carbon homologation of 2,3-O-isopropylidene-L-glyceraldehyde.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)