481858
Methyl-p-tolylsulfoxid
97%
Synonym(e):
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
InChIKey
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable