Wichtige Dokumente
338877
Antimon(V)-chlorid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Antimonpentachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>10.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.13 psi ( 55 °C)
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: antimony
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
92 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2.8 °C (lit.)
Dichte
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?