Wichtige Dokumente
338419
(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-propanol
98%
Synonym(e):
α-(2-Chlorethyl)-benzylalkohol, (R)-(+)-α-(2-Chlorethyl)-benzylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]24/D +26°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
InChIKey
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?