Merck
337234
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrom-4-chloranilin
98%
Synonym(e):
4-Chlor-2,6-dibromanilin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(Br)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2ClN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
InChIKey
XEYLQXUJSOJWJV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Chloro-2,6-dibromoaniline is a symmetrical chlorodibromo aniline. 4-Chloro-2,6-dibromoaniline was prepared by bromination of p-chloroaniline.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chattaway FD and Orton KJP.
Chattaway FD and Orton KJP.
Journal of the Chemical Society, 79, 816-822 (1901)