Merck
334510
Sigma-Aldrich
Kaliumhexacyanoplatinat(IV)
Synonym(e):
Dipotassium hexakis(cyano)platinate
About This Item
Lineare Formel:
K2Pt(CN)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for analytical purposes
Form
crystalline
SMILES String
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
InChIKey
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)