Wichtige Dokumente
334111
Dipenten
technical, for use as solvent (for the paint industry), mixture of various terpenes
Synonym(e):
(+/−)-Limonen, p-Mentha-1,8-dien
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for use as solvent (for the paint industry)
technical
Dampfdichte
>4.7 (80 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
458 °F
Zusammensetzung
Major isomer: 3-Carene
Minor isomers: Limonene, β-pinene and α-pinene
Expl.-Gr.
0.7-6.1 %, 150 °F
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
170-180 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?