Merck
332844
Sigma-Aldrich
4-Methoxycyclohexancarbonsäure, Mischung aus cis und trans
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4687 (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
COC1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WKILSRYNRQGRMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
cis-4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid reacts with methyllithium to afford ketone, cis-4-methoxy-1-acetylcyclohexane.[1] Reaction of cis-4-methoxycyclohexanecarboxylic acid with acetic acid and catalytic amount of sulphuric acid has been investigated.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Notes-Studies of Configuration. VI. cis-and trans-4-Methoxycyclohexanol.
Noyce DS and Weingarten HI.
The Journal of Organic Chemistry, 25(2), 260-262 (1960)
Studies of Configuration. IV. The Rearrangement of Methoxycyclohexanecarboxylic Acids with Acetic Anhydride1.
Noyce DS and Weingarten HI.
Journal of the American Chemical Society, 79(12), 3098-3102 (1957)