Wichtige Dokumente
332666
Kupfer(II)-methoxid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cu(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChIKey
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?