On the product label, the lot number is designated by the term 'lot', 'batch', or 'source'.
Wichtige Dokumente
329886
Wasser-16O
≥99.94 atom % 16O
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
17O, 18O-depleted
Normalized with respect to hydrogen
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.94 atom % 16O
Form
liquid
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[16OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+0
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-IGMARMGPSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
which number on the bottle is the Lot number