326186
Cyclohexanon-cyanhydrin
98%
Synonym(e):
1-Hydroxy-1-cyclohexancarbonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
132 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
InChIKey
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?