Merck
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis-[(dimethylamino)-dimethylsilyl]-ethan
96%
Synonym(e):
1,1′-Ethylenbis-(N,N,1,1-tetramethylsilanamin), 2,5-Bis-(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexan
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.51
Beilstein:
4366167
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
InChIKey
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)