Merck
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoesäure -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChIKey
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)