Merck
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopenten-1,3-dion Monohydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
InChIKey
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)