Merck
320374
Sigma-Aldrich
Methacryloylchlorid
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.53
Beilstein:
878175
MDL-Nummer:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Enthält
200 ppm phenothiazine as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
InChIKey
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in kunststoffbeschichteten Flaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)