Merck
A31008
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexylamin
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 107.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NHCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
InChIKey
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)