Merck
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethylpentafluorphenylcarbonat
98%
Synonym(e):
Fmoc-OPfp, Fmoc-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H11F5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.30
Beilstein:
4594899
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChIKey
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for amino acid protection-activation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 303-303 (1986)