Merck
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl-(R)-(+)-lactat
97%
Synonym(e):
R-(+)-Milchsäure-isobutylester, Isobutyl-D-lactat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
Beilstein:
1721591
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]19/D +15°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
73 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChIKey
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
Sonstige Hinweise
remainder mainly isobutanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)