Wichtige Dokumente
31546
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamin
≥95.0%
Synonym(e):
N-Acetyl-N-methoxyacetamid
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.447
Dichte
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
InChIKey
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
- Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
- Acetylation of amines (acetylating agent)
Sonstige Hinweise
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)