Merck
311367
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylendiisocyanid
97%
Synonym(e):
1,4-Diisocyanobenzol
Größe auswählen
1 G
CHF 270.00
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 270.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(NC)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
InChIKey
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1