Wichtige Dokumente
311103
Benzyltrimethylammoniumfluorid Hydrat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (lit.)
SMILES String
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Fluorination reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)