Merck
309885
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-1-fluor-benzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
Dichte
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChIKey
BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)