Merck
308390
Sigma-Aldrich
Kaliummolybdat
98%
Synonym(e):
Dipotassiummolybdate
Größe auswählen
100 G
CHF 90.90
500 G
CHF 378.00
CHF 90.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 90.90
500 G
CHF 378.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
K2MoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 90.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChIKey
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)