Wichtige Dokumente
302546
Methyl-2-(brommethyl)acrylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChIKey
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?