Wichtige Dokumente
300993
Kupfer(II)-2-pyrazincarboxylat Kupfer(II)-salz
97%
Synonym(e):
2-Pyrazincarbonsäure Kupfer(II)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cnccn1)c2cnccn2
InChI
1S/2C5H4N2O2.Cu/c2*8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;/h2*1-3H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChIKey
CPDQQOYHCXKRBR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)