Merck
300233
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-benzocumarin
99%
Synonym(e):
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
190-191 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
InChIKey
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Amino-3,4-benzocoumarin may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable