Wichtige Dokumente
298557
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcumarin
97%
Synonym(e):
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
206-208 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)