Merck
296473
Sigma-Aldrich
Chlordimethylethylsilan
97%
Synonym(e):
Chlor-ethyl-dimethylsilan, Dimethyl-ethyl-chlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
C2H5Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.67
Beilstein:
1731192
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
89.2 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
InChIKey
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)