Wichtige Dokumente
294934
Dipropylcarbonat
99%
Synonym(e):
Di-n-propyl carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
SMILES String
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?