Merck
293059
Sigma-Aldrich
Diethylmalonat-d2
98 atom % D
Synonym(e):
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
Größe auswählen
5 G
CHF 201.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 201.00
About This Item
Lineare Formel:
CD2(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4134 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-51--50 °C (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
InChIKey
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)