Wichtige Dokumente
292923
Milchsäureamid
97%
Synonym(e):
DL-Milchsäure-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES String
CC(O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)
InChIKey
SXQFCVDSOLSHOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?