Merck
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromstyrol
technical grade, 90%
Größe auswählen
5 G
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 124.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(Br)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Assay
90%
Enthält
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
InChIKey
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)