Merck
291862
Sigma-Aldrich
4-Nitrothioanisol
technical grade
Synonym(e):
Methyl-4-nitrophenylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)