Merck
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadien
75%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
75%
SMILES String
CC1=CCCC(C)=CCC1
Sonstige Hinweise
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)