Wichtige Dokumente
290866
Ethylvalerat
99%
Synonym(e):
Ethyl-pentanoat
Größe auswählen
CHF 86.30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
CHF 86.30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?