Wichtige Dokumente
290173
3,5-Difluorbenzaldehyd
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
Dichte
1.296 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
InChIKey
ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?