Merck
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoylchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.567 (lit.)
bp
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)