283509
4-Ethylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
Dichte
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- N-benzoyl-4-ethylbenzamide
- N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter