Merck
288160
Sigma-Aldrich
Natriumhexachloriridat(III) Hydrat
Synonym(e):
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
Größe auswählen
1 G
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 204.00
About This Item
Lineare Formel:
Na3IrCl6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.90 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Konzentration
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
InChIKey
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)