Merck
284378
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,4′-cyaniniodid
Dye content 97 %
Synonym(e):
Isocyanine iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 97%
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (lit.)
λmax
558 nm
SMILES String
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3cc[n+](CC)c4ccccc34
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-16-15-19(21-10-6-8-12-23(21)24)17-20-14-13-18-9-5-7-11-22(18)25(20)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
MYKATFBGLTVMQX-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)