173754
3,3′-Diethylthiadicarbocyaniniodid
Dye content 98 %
Synonym(e):
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolyliden)-1,3-pentadienyl]-benzothiazoliumiodid, DTDCI, DiSC2(5)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 98%
mp (Schmelzpunkt)
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
SMILES String
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography.
- Dye for rapid genetic screening.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.