Wichtige Dokumente
283711
N,N,2,4,6-Pentamethylanilin
98%
Synonym(e):
N,N-Dimethylmesidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(12(4)5)10(3)7-8/h6-7H,1-5H3
InChIKey
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?